3-Methyl-2-furancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Methylfuran-2-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
667994-1G
SIAL667994-1GEA
57.9
EUR
SIAL667994-1G
3-Methyl-2-furancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-2-furoic acid
Formel:
C₆H₆O₃ Molecular Weight: 126.11 g/mol |
MDL:
MFCD00014111 CAS-Nummer: 4412-96-8 EINECS: 224-571-2 |