4-(3-Pyridyl)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-(Pyridin-3-yl)benzaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
668303-1G
SIAL668303-1GEA
79.6
EUR
SIAL668303-1G
4-(3-Pyridyl)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-(3-Pyridyl)benzaldehyd
Formel:
C₁₂H₉NO Molecular Weight: 183,2060 g/mol |
MDL:
MFCD01631910 CAS-Nummer: 127406-55-7 |