ω-Brom-3-fluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Brommethyl-m-fluorphenylketon, 2-Brom-3'-fluoracetophenon, 2-Brom-1-(3-fluorphenyl)ethan-1-on, α-Brom-3-fluoracetophenon, 3-Fluorphenacylbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
669482-1G
SIAL669482-1GEA
92.1
EUR
SIAL669482-1G
ω-Brom-3-fluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
ω-Brom-3-fluoracetophenon
Formel:
C₈H₆BrFO Molecular Weight: 217.04 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00109756 CAS-Nummer: 53631-18-8 |