Methyl-6-hydroxy-5-nitronicotinat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 6-hydroxy-5-nitronicotinate, Methyl 6-hydroxy-5-nitropyridine-3-carboxylate
669784-5G
SIAL669784-5GEA
527
EUR
SIAL669784-5G
Methyl-6-hydroxy-5-nitronicotinat, Sigma-Aldrich®
Methyl-6-hydroxy-5-nitronicotinat
Formel:
C₇H₆N₂O₅ Molecular Weight: 198,14 g/mol |
MDL:
MFCD10699641 CAS-Nummer: 222970-61-8 |