5-Brom-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Bromopentan-1-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
670855-5G
SIAL670855-5GEA
95.3
EUR
SIAL670855-5G
5-Brom-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-1-pentanol
Formel:
C₅H₁₁BrO Molecular Weight: 167.05 g/mol |
MDL:
MFCD00061101 CAS-Nummer: 34626-51-2 |