(1S,2S)-(-)-2-Amino-1,2-diphenylethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
671223-500MG
SIAL671223-500MGEA
207
EUR
SIAL671223-500MG
(1S,2S)-(-)-2-Amino-1,2-diphenylethanol, Sigma-Aldrich®
(1S,2S)-(-)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Formel:
C₁₄H₁₅NO Molecular Weight: 213,28 g/mol |
CAS-Nummer:
23190-17-2 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)