Propionohydrazid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Propionhydrazid, Propionsäurehydrazid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
671460-1G
SIAL671460-1GEA 37.8 EUR
SIAL671460-1G
Propionohydrazid, Sigma-Aldrich®
Propionohydrazid
Formel: C₃H₈N₂O
Molecular Weight: 88.11 g/mol
MDL: MFCD01333200
CAS-Nummer: 5818-15-5
EINECS: 227-390-7