5-Aminonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Aminopyridine-3-carboxylic acid, 5-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
672513-1G
SIAL672513-1GEA
108
EUR
SIAL672513-1G
5-Aminonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
5-Aminonicotinsäure
Formel:
C₆H₆N₂O₂ Molecular Weight: 138.13 g/mol |
MDL:
MFCD00129116 CAS-Nummer: 24242-19-1 |