4'-Chlor-3'-methylacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(4-Chloro-3-methylphenyl)ethanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
673153-10G
SIAL673153-10GEA
136
EUR
SIAL673153-10G
4'-Chlor-3'-methylacetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Chlor-3'-methylacetophenon
Formel:
C₉H₉ClO Molecular Weight: 168,62 g/mol |
MDL:
MFCD00045172 CAS-Nummer: 37074-39-8 |