(±)-2,3-Difluormandelsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(±)-2,3-Difluorphenylglykolsäure, (±)-2-(2,3-Difluorphenyl)-2-hydroxyethansäure, (±)-2-(2,3-Difluorphenyl)-2-hydroxyessigsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
674001-1G
SIAL674001-1GEA
85.1
EUR
SIAL674001-1G
(±)-2,3-Difluormandelsäure, Sigma-Aldrich®
(±)-2,3-Difluormandelsäure
Formel:
C₈H₆F₂O₃ Molecular Weight: 188,13 g/mol |
MDL:
MFCD00061295 CAS-Nummer: 207974-19-4 |