Poly(methacrylic acid, sodium salt) solution, M.W. 4000 - 6000 40% (w/w) in Wasser, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
674044-1L
SIAL674044-1LEA
112
EUR
SIAL674044-1L
Poly(methacrylic acid, sodium salt) solution, M.W. 4000 - 6000 40% (w/w) in Wasser, Sigma-Aldrich®
Poly(methacrylic acid, sodium salt) solution
Formel:
C₄H₅NaO₂ Dichte: 1,251 g/ml (25 °C) |
MDL:
MFCD00156535 CAS-Nummer: 54193-36-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Infrared spectrum | Conforms to structure |
Solid content | 38.0 - 42.0% |
Concentration | 40 wt.% in H₂O |
Refractive index | n20/D 1.430 |