4-Chlor-3-nitropyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
674079-5G
SIAL674079-5GEA
62.8
EUR
SIAL674079-5G
4-Chlor-3-nitropyridin, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-3-nitropyridine
Formel:
C₅H₃ClN₂O₂ Molecular Weight: 158,54 g/mol |
MDL:
MFCD02683025 CAS-Nummer: 13091-23-1 |