1-Hexadecanthiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Mercaptohexadecan, n-Hexadecanthiol, Hexadecylmercaptan, n-Hexadecylmercaptan, Cetylmercaptan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
674516-500MG
SIAL674516-500MGEA 349 EUR
SIAL674516-500MG
1-Hexadecanthiol, Sigma-Aldrich®
1-Hexadecanthiol
Formel: C₁₆H₃₄S
Molecular Weight: 258,51 g/mol
Siedepunkt: 335 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18…20 °C
Dichte: 0,8556 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 99 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011677
CAS-Nummer: 2917-26-2
EINECS: 220-846-6
UN: 3334
ADR: 9,