Benzo[b]thiophen-2-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
674540-5G
SIAL674540-5GEA
26.3
EUR
SIAL674540-5G
Benzo[b]thiophen-2-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Benzo[b]thiophen-2-carbaldehyd
Formel:
C₉H₆OS Molecular Weight: 162,21 g/mol |
MDL:
MFCD01075041 CAS-Nummer: 3541-37-5 |