(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(3R)-3-Methylpiperazine, N1-BOC protected, (R)-1-Boc-3-Methylpiperazine, (R)-1-Boc-3-methyl-piperazine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
674761-1G
SIAL674761-1GEA
78.5
EUR
SIAL674761-1G
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazin, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazin
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Molecular Weight: 200,28 g/mol |
MDL:
MFCD02683205 CAS-Nummer: 163765-44-4 |