3,3-Dimethylcyclohexanon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

674893-10G
SIAL674893-10GEA 55 EUR
SIAL674893-10G
3,3-Dimethylcyclohexanon, Sigma-Aldrich®
3,3-Dimethylcyclohexanone
Formel: C₈H₁₄O
Molecular Weight: 126,2 g/mol
Siedepunkt: 174…175 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 6 °C
Dichte: 0,909 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00040178
CAS-Nummer: 2979-19-3
UN: 1224
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR