4-Methyl-1-hexen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

67500-5ML
SIAL67500-5MLEA 114 EUR
SIAL67500-5ML
4-Methyl-1-hexen, Sigma-Aldrich®
4-Methyl-1-hexen
Formel: C₇H₁₄
Siedepunkt: 87 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –141,5 °C
Dichte: 0,6942 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039930
CAS-Nummer: 3769-23-1
EINECS: 223-202-2
UN: 3295
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR