7-Chlorisatin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
7-Chlorindolin-2,3-dion, 7-Chlor-2,3-dioxoindolin, 7-Chlor-1H-indol-2,3-dion, 7-Chlor-2,3-indolindion
675040-1G
SIAL675040-1GEA
76.4
EUR
SIAL675040-1G
7-Chlorisatin, Sigma-Aldrich®
7-Chlorisatin
Formel:
C₈H₄ClNO₂ |
MDL:
MFCD00022796 CAS-Nummer: 7477-63-6 |