Isochinolin-5-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Isoquinoline-5-carboxaldehyde
675180-1G
SIAL675180-1GEA
75.3
EUR
SIAL675180-1G
Isochinolin-5-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Isochinolin-5-carbaldehyd
Formel:
C₁₀H₇NO Molecular Weight: 157,17 g/mol |
MDL:
MFCD03412483 CAS-Nummer: 80278-67-7 |