4,6-Dimethoxy-o-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,4-Dimethoxy-6-methylbenzoesäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
675253-1G
SIAL675253-1GEA
133
EUR
SIAL675253-1G
4,6-Dimethoxy-o-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
4,6-Dimethoxy-o-toluylsäure
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ Molecular Weight: 196,2 g/mol |
MDL:
MFCD00229046 CAS-Nummer: 3686-57-5 |