3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
675385-1G
SIAL675385-1GEA
44.9
EUR
SIAL675385-1G
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitril, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitril
Formel:
C₉H₉NO Molecular Weight: 147,18 g/mol |
MDL:
MFCD00221716 CAS-Nummer: 4198-90-7 |