3,5-Dibromanisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,3-Dibromo-5-methoxybenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
675830-1G
SIAL675830-1GEA
27
EUR
SIAL675830-1G
3,5-Dibromanisol, Sigma-Aldrich®
3,5-Dibromanisol
Formel:
C₇H₆Br₂O Molecular Weight: 265,93 g/mol |
MDL:
MFCD02258848 CAS-Nummer: 74137-36-3 |