3-Brom-5-fluorphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Brom-3-fluor-5-hydroxybenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
675857-5G
SIAL675857-5GEA
68.5
EUR
SIAL675857-5G
3-Brom-5-fluorphenol, Sigma-Aldrich®
3-Brom-5-fluorphenol
Formel:
C₆H₄BrFO Molecular Weight: 191 g/mol |
MDL:
MFCD07783710 CAS-Nummer: 433939-27-6 |