2-Fluor-4-nitroanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
675881-5G
SIAL675881-5GEA 52.7 EUR
SIAL675881-5G
2-Fluor-4-nitroanilin, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-4-nitroanilin
Formel: C₆H₅FN₂O₂
Molecular Weight: 156,12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00034560
CAS-Nummer: 369-35-7
EINECS: 206-719-8