1-Boc-2-indolboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-indole-2-boronic acid, 1H-Indole-2-boronic acid, N-BOC protected, N-Boc-indole-2-boronic Acid, 1-(tert-Butoxycarbonyl)indole-2-boronic acid, N-Boc-indole-2-boronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
675911-1G
675911-5G
SIAL675911-1GEA
58.2
EUR
SIAL675911-1G
SIAL675911-5G
1-Boc-2-indolboronsäure, Sigma-Aldrich®
1-Boc-2-indolboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₆BNO₄ Molecular Weight: 261.08 g/mol |
MDL:
MFCD02093045 CAS-Nummer: 213318-44-6 |