Methyl-2,6-dichlorisonicotinat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 2,6-dichloropyridine-4-carboxylate, Methyl 2,6-dichloroisonicotinate, 2,6-Dichloro-4-pyridinecarboxylic acid methyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
675962-5G
SIAL675962-5GEA
352
EUR
SIAL675962-5G
Methyl-2,6-dichlorisonicotinat, Sigma-Aldrich®
Methyl-2,6-dichlorisonicotinat
Formel:
C₇H₅Cl₂NO₂ Molecular Weight: 206,03 g/mol |
MDL:
MFCD00044409 CAS-Nummer: 42521-09-5 EINECS: 255-868-5 |