2-Amino-4'-brombenzophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(2-Aminophenyl)(4-bromophenyl)methanone, 2-Aminophenyl (4-bromophenyl)methanone, 2-Amino-4′-bromobenzophenone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
676063-5G
SIAL676063-5GEA
127
EUR
SIAL676063-5G
2-Amino-4'-brombenzophenon, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4'-brombenzophenon
Formel:
C₁₃H₁₀BrNO Molecular Weight: 276,1300 g/mol |
MDL:
MFCD02181034 CAS-Nummer: 1140-17-6 |