3-Phenyl-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3(5)-Phenyl-1H-pyrazole, 3-Phenylpyrazole
676349-5G
SIAL676349-5GEA
27.4
EUR
SIAL676349-5G
3-Phenyl-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®
3-Phenyl-1H-pyrazole
Formel:
C₉H₈N₂ Molecular Weight: 144,18 g/mol |
MDL:
MFCD00159654 CAS-Nummer: 2458-26-6 |