2-Piperidino-5-pyridinboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-(Piperidin-1-yl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-(Piperidin-1-yl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
676519-1G
SIAL676519-1GEA
186
EUR
SIAL676519-1G
2-Piperidino-5-pyridinboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
2-Piperidino-5-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₆H₂₅BN₂O₂ Molecular Weight: 288,1929 g/mol |
MDL:
MFCD06798274 CAS-Nummer: 852228-08-1 |