1,2,4-Trimethylcyclohexan (Gemisch der Stereoisomere), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

677345-100ML
SIAL677345-100MLEA 167 EUR
SIAL677345-100ML
1,2,4-Trimethylcyclohexan (Gemisch der Stereoisomere), Sigma-Aldrich®
1,2,4-Trimethylcyclohexan (Gemisch der Stereoisomere)
Formel: C₉H₁₈
Siedepunkt: 141 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –86,4 °C
Dichte: 0,7652 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00019385
CAS-Nummer: 2234-75-5
EINECS: 218-783-4
UN: 3295
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR