Magnesiumaluminat, Nano-Pulver <50 nm (BET) (Spinel), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Magnesiumaluminiumoxid, Dialuminiummagnesiumtetraoxid, Aluminiummagnesiumoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
677396-5G
SIAL677396-5GEA 60.3 EUR
SIAL677396-5G
Magnesiumaluminat, Nano-Pulver <50 nm (BET) (Spinel), Sigma-Aldrich®
Magnesium aluminate
Formel: Al₂MgO₄
Molecular Weight: 142,27 g/mol
MDL: MFCD00049475
CAS-Nummer: 12068-51-8
EINECS: 235-100-5