4-(Piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-(1-Piperidinylcarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, Piperidin-1-yl(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
677787-5G
SIAL677787-5GEA
125
EUR
SIAL677787-5G
4-(Piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
4-(Piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₈H₂₆BNO₃ |
MDL:
MFCD09027083 CAS-Nummer: 938043-31-3 |