1,2-Dimethoxy-1,1,2,2-tetramethyldisilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
678163-1G
SIAL678163-1GEA
143
EUR
SIAL678163-1G
1,2-Dimethoxy-1,1,2,2-tetramethyldisilan, Sigma-Aldrich®
1,2-Dimethoxy-1,1,2,2-tetramethyldisilan
Formel:
C₆H₁₈Si₂O₂ Molecular Weight: 178,38 g/mol |
MDL:
MFCD09038446 CAS-Nummer: 10124-62-6 |