5-Methyl-2-furoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Methyl-furan-2-carbonyl chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
678570-1G
SIAL678570-1GEA
83.1
EUR
SIAL678570-1G
5-Methyl-2-furoylchlorid, Sigma-Aldrich®
5-Methyl-2-furoylchlorid
Formel:
C₆H₅ClO₂ Molecular Weight: 144,56 g/mol |
MDL:
MFCD03421416 CAS-Nummer: 14003-11-3 UN: 3261 ADR: 8,II |