4-Methylmorpholin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
67870-1L
67870-250ML
SIAL67870-1LEA
86.6
EUR
SIAL67870-1L
SIAL67870-250ML
4-Methylmorpholin, Sigma-Aldrich®
4-Methylmorpholin
Formel:
C₅H₁₁NO Siedepunkt: 115 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –66 °C Dichte: 0,922 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 12 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006175 CAS-Nummer: 109-02-4 EINECS: 203-640-0 UN: 2535 ADR: 3,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...