4-Methylmorpholin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

67870-1L 67870-250ML
SIAL67870-1LEA 86.6 EUR
SIAL67870-1L SIAL67870-250ML
4-Methylmorpholin, Sigma-Aldrich®
4-Methylmorpholin
Formel: C₅H₁₁NO
Siedepunkt: 115 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –66 °C
Dichte: 0,922 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006175
CAS-Nummer: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
UN: 2535
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR