5-Fluor-3-iodtoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Fluor-3-iod-1-methylbenzol, 1-Fluor-3-iod-5-methylbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
678880-1G
SIAL678880-1GEA
81.7
EUR
SIAL678880-1G
5-Fluor-3-iodtoluol, Sigma-Aldrich®
5-Fluor-3-iodtoluol
Formel:
C₇H₆FI Molecular Weight: 236,03 g/mol |
MDL:
MFCD07779015 CAS-Nummer: 491862-84-1 EINECS: 254-740-6 |