3-Fluor-4-iodbenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
678899-1G
SIAL678899-1GEA
47.6
EUR
SIAL678899-1G
3-Fluor-4-iodbenzonitril, Sigma-Aldrich®
3-Fluor-4-iodbenzonitril
Formel:
C₇H₃FIN Molecular Weight: 247,01 g/mol |
MDL:
MFCD07782076 CAS-Nummer: 887266-99-1 |