5-Fluor-2-iodbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
678902-1G
SIAL678902-1GEA
129
EUR
SIAL678902-1G
5-Fluor-2-iodbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
5-Fluor-2-iodbenzoesäure
Formel:
C₇H₄FIO₂ Molecular Weight: 266,01 g/mol |
MDL:
MFCD00837316 CAS-Nummer: 52548-63-7 |