4-Fluor-2-iodbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
678910-1G
SIAL678910-1GEA
39.7
EUR
SIAL678910-1G
4-Fluor-2-iodbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Formel:
C₇H₄FIO₂ Molecular Weight: 266,01 g/mol |
MDL:
MFCD04108278 CAS-Nummer: 56096-89-0 |