7-Bromisatin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
7-Brom-1H-indol-2,3-dion, 7-Brom-2,3-dioxoindolin, 7-Bromindolin-2,3-dion, 7-Brom-2,3-indolindion
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
679127-1G
SIAL679127-1GEA
64.2
EUR
SIAL679127-1G
7-Bromisatin, Sigma-Aldrich®
7-Bromisatin
Formel:
C₈H₄BrNO₂ Molecular Weight: 226,03 g/mol |
MDL:
MFCD00774354 CAS-Nummer: 20780-74-9 |