Methyltrichlorsilan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Trichlor(methyl)silan, Methylsilyltrichlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

679208-50G
SIAL679208-50GEA 48.1 EUR
SIAL679208-50G
Methyltrichlorsilan, Sigma-Aldrich®
Methyltrichlorsilan
Formel: CH₃Cl₃Si
Molecular Weight: 149,48 g/mol
Siedepunkt: 66 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –90 °C
Dichte: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 1 °C
MDL: MFCD00000481
CAS-Nummer: 75-79-6
EINECS: 200-902-6
UN: 1250
ADR: 3,I
REACH: 01-2119475226-36

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR