Vinyltriethoxysilan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

679275-50G
SIAL679275-50GEA 27.6 EUR
SIAL679275-50G
Vinyltriethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Vinyltriethoxysilan
Formel: C₈H₁₈O₃Si
Siedepunkt: 160 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 34 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009063
CAS-Nummer: 78-08-0
EINECS: 201-081-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR