Phenyltriethoxysilan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Triethoxy(phenyl)silan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

679291-50G
SIAL679291-50GEA 45.5 EUR
SIAL679291-50G
Phenyltriethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Phenyltriethoxysilan
Formel: C₁₂H₂₀O₃Si
Molecular Weight: 240,37 g/mol
Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 41 °C
Dichte: 0,996 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009065
CAS-Nummer: 780-69-8
EINECS: 212-305-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR