Octyltriethoxysilan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Triethoxy(octyl)silan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

679305-50G
SIAL679305-50GEA 83.3 EUR
SIAL679305-50G
Octyltriethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Octyltriethoxysilan
Formel: C₁₄H₃₂O₃Si
Molecular Weight: 276,49 g/mol
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 0,8515 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039883
CAS-Nummer: 2943-75-1
EINECS: 220-941-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR