4-(Brommethyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-(Brommethyl)benzolboronsäure, (4-(Brommethyl)phenyl)metaborsäure, Dihydroxy(4-(brommethyl)phenyl)boran
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
679437-1G
679437-5G
SIAL679437-1GEA
42.1
EUR
SIAL679437-1G
SIAL679437-5G
4-(Brommethyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-(Brommethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BBrO₂ |
MDL:
MFCD01318113 CAS-Nummer: 68162-47-0 UN: 3261 ADR: 8,III |