3-(Brommethyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Dihydroxy(3-(brommethyl)phenyl)boran, (3-(Brommethyl)phenyl)metaborsäure, 3-(Brommethyl)benzolboronsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
679445-1G
679445-5G
SIAL679445-1GEA
62.3
EUR
SIAL679445-1G
SIAL679445-5G
3-(Brommethyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
3-(Brommethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BBrO₂ Molecular Weight: 214.85 |
MDL:
MFCD01632207 CAS-Nummer: 51323-43-4 UN: 3261 ADR: 8 III |