2-(Brommethyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(2-(Brommethyl)phenyl)metaborsäure, Dihydroxy(2-(brommethyl)phenyl)boran, 2-(Brommethyl)benzolboronsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
679453-1G
679453-5G
SIAL679453-1GEA
31.6
EUR
SIAL679453-1G
SIAL679453-5G
2-(Brommethyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
2-(Brommethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BBrO₂ |
MDL:
MFCD01318941 CAS-Nummer: 91983-14-1 |