1-Methylimidazol-4-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
679720-500MG
SIAL679720-500MGEA 71 EUR
SIAL679720-500MG
1-Methylimidazol-4-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
1-Methylimidazol-4-carbonsäure
Formel: C₅H₆N₂O₂
MDL: MFCD02179560
CAS-Nummer: 41716-18-1