5-Chlor-2-hydroxy-3-nitropyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Chloro-3-nitropyridin-2-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
679747-1G
SIAL679747-1GEA
103
EUR
SIAL679747-1G
5-Chlor-2-hydroxy-3-nitropyridin, Sigma-Aldrich®
5-Chlor-2-hydroxy-3-nitropyridin
Formel:
C₅H₃ClN₂O₃ Molecular Weight: 174,54 g/mol |
MDL:
MFCD00114884 CAS-Nummer: 21427-61-2 |